Läs mer
4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene, 99%
Produktkod. 10003260 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 10003260
Brand: Thermo Scientific Acros 268110010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 14735-70-7 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14735-70-7
Molekylformel C8H9NO
Molekylvikt (g/mol) 135.17
MDL-nummer MFCD20481984
InChI-nyckel WBZQHVKGKQXWMW-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-aza-tricyclo 4.2.1.0 2,5 non-7-en-4-one
PubChem CID 130862428
IUPAC-namn 3-azatricyclo[4.2.1.0²,⁵]non-7-en-4-one
LEDER O=C1NC2C1C1CC2C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-3-aza-tricyclo[4.2.1.0(2.5)]non-7-ene
Namnnotering 99%
Smältpunkt 117.0°C to 122.0°C
Färg Beige
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in benzene and ethanol
Formel vikt 135.17
Procent renhet 99%
Fysisk form Needle-like Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.