Läs mer
4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15254764 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15254764 5 g Glass bottle 5g
1 options
Produktkod. 15254764 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449330050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-4-(1-pyrenyl)butyric acid
CAS 7499-60-7
Smältpunkt 182.0°C to 184.0°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glass bottle
Molekylformel C20H14O3
MDL-nummer MFCD00010369
Kvantitet 5 g
Synonym 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-yl butanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid, .gamma.-oxo, gamma-oxopyrene-1-butyric acid, 4-oxo-4-pyren-1-ylbutyric acid, 1-pyrenebutyric acid, .gamma.-oxo, 4-oxo-4-pyrenylbutanoic acid, 1-pyrenebutanoic acid,, a-oxo, 4-oxo-4-pyren-1-yl-butyricacid, pubchem23448
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble.
InChI-nyckel AAJQTWWVKREOQP-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC(=O)CCC(=O)C1=CC=C2C=CC3=CC=CC4=CC=C1C2=C34
IUPAC-namn 4-oxo-4-pyren-1-ylbutanoic acid
Molekylvikt (g/mol) 302.33
PubChem CID 82011
Formel vikt 302.32
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Oxo-4(1-pyrenyl)butyric acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.