Läs mer
4-oxo-4-(2-tienyl)butansyra, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 184.21 |
| Procent renhet | 97% |