Läs mer
4-oxo-4-(2-tienyl)butansyra, Thermo Scientific™
Produktkod. 10774277
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10774277 25 g 25g
10279962 1 g 1g
10749203 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10774277 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB10644EB
Kemiska identifierare
CAS 4653-08-1
Molekylformel C8H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 184.21
InChI-nyckel ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
IUPAC-namn 4-oxo-4-tiofen-2-ylbutansyra
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-4-(2-thienyl)butanoic acid
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 25 g
Formel vikt 184.21
Procent renhet 97%