Läs mer
4-Oxo-4-(2-thienyl)butyric acid, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11342026
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11342026 25 g 25g
11332026 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11342026 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03100.14
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4653-08-1
Molekylformel C8H8O3S
Molekylvikt (g/mol) 184.21
MDL-nummer MFCD00022502
InChI-nyckel ULJMYWHLMLRYSO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-2-thenoyl propionic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butanoic acid, 4-oxo-4-2-thienyl butyric acid, 3-2-thenoyl propanoic acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutyric acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butyric acid, 4-thien-2-yl-4-oxobutanoic acid, 4-oxo-4-thien-2-yl butanoic acid, 4-oxo-4-thiophen-2-yl-butyric acid
PubChem CID 78385
ChEBI CHEBI:64434
IUPAC-namn 4-oxo-4-tiofen-2-ylbutansyra
LEDER C1=CSC(=C1)C(=O)CCC(=O)O
Specifications
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-4-(2-thienyl)butyric acid
Smältpunkt 116°C to 121°C
Odör Odorless
Kvantitet 25 g
Beilstein 133870
Formel vikt 184.21
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.