Läs mer
4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Oxo-4-(3-pyridyl)butanal |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-6-2-4-9(12)8-3-1-5-10-7-8/h1,3,5-7H,2,4H2 |
| Formel vikt | 163.0633 |