missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-one, TRC

Produktkod. 30007173
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007173 250 mg
30137500 25 g
30136193 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30007173 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO864950250MG

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 764667-65-4
Molekylformel C16 H12 F6 N4 O2
Molekylvikt (g/mol) 406.28
Synonym 1,3-Butanedione, 1-[5,6-dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-, : 1,2,4-Triazolo[4,3-a]pyrazine, 7-[1,3-dioxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-5,6,7,8-tetrahydro-3-(trifluoromethyl)- (9CI), 1-[5,6-Dihydro-3-(trifluoromethyl)-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)-1,3-butanedione, 1-(3-Trifluoromethyl-5,6-dihydro-8H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl)-4-(2,4,5-trifluoro-phenyl)-butan-1,3-dione, 4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butan-2-one, 4-Oxo-4-[3-(trifluoromethyl)-5,6-dihydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7(8H)-yl]-1-(2,4,5-trifluorophenyl)butane-2-one, 7-[1,3-Dioxo-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butyl]-3-trifluoromethyl-5,6,7,8-tetrahydro-1,2,4-triazolo[4,3-a]pyrazine, Prositagliptin ketone
IUPAC-namn 1-[3-(trifluoromethyl)-6,8-dihydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin-7-yl]-4-(2,4,5-trifluorophenyl)butane-1,3-dione
LEDER Fc1cc(F)c(CC(=O)CC(=O)N2CCn3c(C2)nnc3C(F)(F)F)cc1F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Prositagliptin ketone
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C16H12F6N4O2/c17-10-6-12(19)11(18)4-8(10)3-9(27)5-14(28)25-1-2-26-13(7-25)23-24-15(26)16(20,21)22/h4,6H,1-3,5,7H2
Formel vikt 406.0864
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.