Läs mer
4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-ensyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10009281
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10009281 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
1 options
Produktkod. 10009281 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer S01331EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
CAS 37904-03-3
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Molekylformel C11H11NO3
Linjär formel CH3C6H4NHC(O)CH=CHCO2H
MDL-nummer MFCD00020480
Kvantitet 10 g
Synonym 2z-3-4-methylphenyl carbamoyl prop-2-enoic acid, 4-oxo-4-4-toluidino but-2-enoic acid, 4-4-methylphenyl amino-4-oxobut-2-enoic acid, n-p-tolyl-maleamic acid, n-p-tolylmaleamidic acid, maleanilic acid, p-methyl, n-4-methylphenyl maleamic, z-4-oxo-4-p-tolylamino but-2-enoic acid, z-4-4-methylanilino-4-oxobut-2-enoic acid
InChI-nyckel VLWFSWMZGGZHGD-SREVYHEPSA-N
LEDER CC1=CC=C(C=C1)NC(=O)C=CC(=O)O
IUPAC-namn (Z)-4-(4-metylanilino)-4-oxobut-2-ensyra
Molekylvikt (g/mol) 205.213
PubChem CID 5356452
Formel vikt 205.21
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Oxo-4-(4-toluidino)but-2-enoic acid
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.