Läs mer
4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenso[b]furan-3-karboxylsyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10630923
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10630923 250 mg 250mg
10783633 1 g 1g
10546524 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10630923 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SEW02412CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 56671-28-4
Molekylformel C9H8O4
Molekylvikt (g/mol) 180.159
MDL-nummer MFCD00052170
InChI-nyckel FABBWECRHZNMDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzofuran-3-carboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo b furan-3-carboxylic acid, maybridge1_007745, 4-oxo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-b furan-3-carboxylic acid, oxotetrahydrobenzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-3-benzofurancarboxylic acid, 4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrocoumarone-3-carboxylic acid, 3-benzofurancarboxylicacid, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo, 4,5,6,7-tetrahydro-4-oxobenzofuran-3-carboxylic acid
PubChem CID 713937
IUPAC-namn 4-oxo-6,7-dihydro-5H-1-bensofuran-3-karboxylsyra
LEDER C1CC2=C(C(=O)C1)C(=CO2)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]furan-3-carboxylic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 180.16
Procent renhet 97%