Läs mer
4-Oxo-4H-kromen-3-karbaldehyd, TRC
Produktkod. 30372822
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30372822 10 mg
1 options
Produktkod. 30372822 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCE58883310MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-4H-chromene-3-carbaldehyde
CAS 17422-74-1
Molekylformel C10H6O3
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C10H6O3/c11-5-7-6-13-9-4-2-1-3-8(9)10(7)12/h1-6H
LEDER O=CC1=COc2ccccc2C1=O
IUPAC-namn 4-oxochromen-3-karbaldehyd
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Formel vikt 174.0317