Läs mer
4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl)hexanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Oxo-6-(2-oxo-5-vinylpyrrolidin-1-yl)hexanoic Acid |
| CAS | 2512190-67-7 |
| Molekylformel | C12H17NO4 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | Vigabatrin Impurity 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17NO4/c1-2-9-3-5-11(15)13(9)8-7-10(14)4-6-12(16)17/h2,9H,1,3-8H2,(H,16,17) |
| LEDER | C=CC1N(CCC(CCC(O)=O)=O)C(CC1)=O |
| Molekylvikt (g/mol) | 239.27 |