Läs mer
4-oxo cyklofosfamid, TRC
Produktkod. 30007889
Change view
Kvantitet:
1 mg
2.5 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30007889 1 mg
30004520 5 mg
30007102 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30007889 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8499001MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 27046-19-1
Molekylformel C7 H12 Cl2 N O4 P
Molekylvikt (g/mol) 276.05
IUPAC-namn 2-[bis(2-kloroetyl)amino]-2-oxo-1,3,2λ^{5}-dioxafosfinan-5-one
LEDER ClCCN(CCCl)P1(=O)OCC(=O)CO1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo Cyclophosphamide
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H12Cl2NO4P/c8-1-3-10(4-2-9)15(12)13-5-7(11)6-14-15/h1-6H2
Formel vikt 274.9881
Procent renhet >95%