Läs mer
4-Oxo-L-prolinhydrobromid, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15484128
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15484128 250 mg 250mg
15474128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15484128 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H57691.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75776-67-9 | C5H8BrNO3 | 210.027 g/mol
Det används som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Det används
som en aktiv farmaceutisk mellanprodukt.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från vatten/fukt och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75776-67-9
Molekylformel C5H8BrNO3
Molekylvikt (g/mol) 210.027
MDL-nummer MFCD12024572
InChI-nyckel SFSROLZHCPCODJ-WCCKRBBISA-N
Synonym 4-keto-l-proline hydrobromide, s-4-oxopyrrolidine-2-carboxylic acid hydrobromide, 4-keto-l-prolinehydrobromide, 4-oxo-l-proline hydrobromide, 4-oxoproline hydrobromide, l-proline, 4-oxo-, hydrobromide, s-4-keto-proline hydrobromide, pubchem14289, 4-keto-l-proline, hydrobromide
PubChem CID 12773661
IUPAC-namn (2S)-4-oxopyrrolidin-2-karboxylsyra;hydrobromid
LEDER C1C(NCC1=O)C(=O)O.Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-L-proline hydrobromide
Smältpunkt 134°C to 140°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.03
Optisk rotation −32° (c=0.5 in Methanol)
Känslighet Moisture sensitive
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.