Läs mer
4-Oxo-TEMPO, free radical, 96%
Produktkod. 11384444
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11384444 1 g 1g
11394444 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11384444 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L01084.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2896-70-0 | C9H16NO2
4-Oxo-Tempo, fri radikal används som en användbar spinnfälla för in vitro-experiment. Reaktionen mellan Tempone och biologiskt signifikanta reaktiva syrearter kan övervakas med Esr-spektroskopi. Det används också i syntesen och reaktionerna av stabila nitroxylradikaler.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
4-Oxo-Tempo, Fri radikal används som en användbar spinnfälla för in vitro-experiment. Reaktionen mellan Tempone och biologiskt signifikanta reaktiva syrearter kan övervakas med Esr-spektroskopi. Det används också i syntesen och reaktionerna av stabila nitroxylradikaler.
Löslighet
Löslig i vatten (delvis), aceton, DMSO, 100 % etanol och dietyleter. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2896-70-0
Molekylformel C9H16NO2
MDL-nummer MFCD00006187
Synonym 4-Oxo-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxo-TEMPO
Namnnotering free radical
Smältpunkt 36°C to 40°C
Kvantitet 1 g
Beilstein 1818579
Löslighetsinformation Soluble in water (partly),acetone,DMSO,100% ethanol,and diethylether. Insoluble in water.
Formel vikt 170.23
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.