Läs mer
4-oxocyklohexankarboxylsyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 874-61-3 |
| Molekylformel | C7H10O3 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10) |
| LEDER | OC(=O)C1CCC(=O)CC1 |
| IUPAC-namn | 4-oxocyklohexan-1-karboxylsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 142.15 |
| Formel vikt | 142.063 |