Läs mer
4-oxocyklohexankarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30425592
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30425592 1 g
1 options
Produktkod. 30425592 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8700751G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid
CAS 874-61-3
Molekylformel C7H10O3
Kvantitet 1 g
Synonym 4-Ketocyclohexanecarboxylic Acid, 4-Ketocyclohexylcarboxylic Acid, 4-Oxo-1-cyclohexanecarboxylic Acid, 4-Oxocyclohexanecarboxylic Acid, Cyclohexanone-4-carboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C7H10O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h5H,1-4H2,(H,9,10)
LEDER OC(=O)C1CCC(=O)CC1
IUPAC-namn 4-oxocyklohexan-1-karboxylsyra
Molekylvikt (g/mol) 142.15
Formel vikt 142.063