Läs mer
4-oxoheptanedioinsyra, TRC
Produktkod. 30411043
Change view
Kvantitet:
25 mg
Produktkod. Kvantitet
30411043 25 mg
1 options
Produktkod. 30411043 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO87015825MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Ketopimelic acid
CAS 502-50-1
Molekylformel C7 H10 O5
Kvantitet 25 mg
Synonym 4-Oxopimelic acid
InChI formel InChI=1S/C7H10O5/c8-5(1-3-6(9)10)2-4-7(11)12/h1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
LEDER OC(=O)CCC(=O)CCC(=O)O
IUPAC-namn 4-oxoheptanedioinsyra
Molekylvikt (g/mol) 174.15
Formel vikt 174.0528