Läs mer
4-Oxoisophorone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Oxoisophorone |
| CAS | 1125-21-9 |
| Molekylformel | C9H12O2 |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 4-Oxo-alpha-isophorone, 6-Oxoisophorone, Ketoisophorone, Oxoisophorone, Oxopholone, Oxophorone, keto-Isophorone, 4-Ketoisophorone, 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexen-1,4-dione, 2,6,6-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione, 2,6,6-Trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione, 3,5,5-Trimethyl-2-cyclohexene-1,4-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h4H,5H2,1-3H3 |
| LEDER | CC1=CC(=O)CC(C)(C)C1=O |
| IUPAC-namn | 2,6,6-trimethylcyclohex-2-ene-1,4-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 152.19 |
| Formel vikt | 152.0837 |