Läs mer
4-Oxopentanal, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Oxopentanal |
| CAS | 626-96-0 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Levulinaldehyde, 3-Acetyl-1-propanal, 4-Ketovaleraldehyde, 5-Oxo-2-pentanone, Levulinic aldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-5(7)3-2-4-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| LEDER | O=C(C)CCC=O |
| IUPAC-namn | 4-oxopentanal |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Visa mer |