Läs mer
4-(p-karboxifenyl)-1,2,4-triazol, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 15552303 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15552303 5 g 5g
15542303 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15552303 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 449960050
Kemiska identifierare
CAS 157069-48-2
Molekylformel C9H7N3O2
Molekylvikt (g/mol) 189.17
InChI-nyckel QCNDLFQKKMPZKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4-triazol-4-yl benzoic acid, 4-1,2,4 triazol-4-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl, 4-4-carboxyphenyl-1,2,4-triazole, 4-4-carboxyphenyl-4h-1,2,4-triazole, 4-4h-1,2,4-triazol-4-yl-benzoic acid
PubChem CID 3163581
IUPAC-namn 4-(1,2,4-triazol-4-yl)bensoesyra
LEDER C1=CC(=CC=C1C(=O)O)N2C=NN=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Smältpunkt 330.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 189.17
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(p-Carboxyphenyl)-1,2,4-triazole
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.