Läs mer
4-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazineethanol, TRC
Produktkod. 30009508
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30009508 250 mg
30006810 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30009508 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC377565250MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 109806-71-5
Molekylformel C19 H23 Cl N2 O
Molekylvikt (g/mol) 330.85
Synonym 1-Piperazineethanol, 4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-, 1-Piperazineethanol, 4-(p-chloro-α-phenylbenzyl)- (6CI), 4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazineethanol, 2-[4-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol, 2-[4-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol
IUPAC-namn 2-[4-[(4-chlorophenyl)-phenylmethyl]piperazin-1-yl]ethanol
LEDER OCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(p-Chloro-alpha-phenylbenzyl)-1-piperazineethanol
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C19H23ClN2O/c20-18-8-6-17(7-9-18)19(16-4-2-1-3-5-16)22-12-10-21(11-13-22)14-15-23/h1-9,19,23H,10-15H2
Formel vikt 330.1499
Procent renhet >95%