missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol-13C6, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-([(p-Fluorophenyl)imino]methyl)phenol-13C6 |
| CAS | 438624-69-2 |
| Molekylformel | C713C6H10FNO |
| Kvantitet | 1 mg |
| Synonym | N-(4-Hydroxybenzylidene)-4-fluorobenzenamine-13C6 |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-9-10-1-7-13(16)8-2-10/h1-9,16H/b15-9+/i1+1,2+1,7+1,8+1,10+1,13+1 |
| LEDER | O[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)\C=N\c2ccc(F)cc2 |
| IUPAC-namn | 4-[(E)-(4-fluorophenyl)iminomethyl](1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})cyclohexa-1,3,5-trien-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 221.18 |
| Formel vikt | 221.0948 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?