Läs mer
4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol-d4, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol-d4 |
| CAS | 1185243-77-9 |
| Molekylformel | C13 2H4 H6 F N O |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-9-10-1-7-13(16)8-2-10/h1-9,16H/b15-9+/i1D,2D,7D,8D |
| LEDER | [2H]c1c([2H])c(\C=N\c2ccc(F)cc2)c([2H])c([2H])c1O |
| IUPAC-namn | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(E)-(4-fluorophenyl)iminomethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.25 |
| Formel vikt | 219.0997 |