missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-([(p-Fluorophenyl)imino]methyl)phenol |
| CAS | 3382-63-6 |
| Molekylformel | C13H10FNO |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | Phenol, 4-[[(4-fluorophenyl)imino]methyl]-, Phenol, p-[N-(p-fluorophenyl)formimidoyl]- (8CI), 4-[[(4-Fluorophenyl)imino]methyl]phenol, 4-[(4-Fluorophenylimino)methyl]phenol, N-(4-Hydroxybenzylidene)-4-fluorobenzenamine, 4-{[(p-Fluorophenyl)imino]methyl}phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H10FNO/c14-11-3-5-12(6-4-11)15-9-10-1-7-13(16)8-2-10/h1-9,16H |
| LEDER | Oc1ccc(C=Nc2ccc(F)cc2)cc1 |
| IUPAC-namn | 4-[(4-fluorophenyl)iminomethyl]phenol |
| Molekylvikt (g/mol) | 215.22 |
| Formel vikt | 215.0746 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?