Läs mer
4-(p-Iodophenyl)butyric Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-(p-Iodophenyl)butyric Acid |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11IO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3H2,(H,12,13) |
| Formel vikt | 289.9804 |