Läs mer
Tocris Bioscience™ 4-P-PDOT
GREENER_CHOICE
Produktkod. 18094682
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
18094682 50 mg
1 options
Produktkod. 18094682 Leverantör Tocris Bioscience™ Leverantörsnummer 1034/50
MT2 antagonist
Melatonin receptor antagonist, >300-fold selective for the MT2 (vs MT1) subtype.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134865-74-0
Molekylformel C19H21NO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-P-PDOT
Kvantitet 50 mg
Formel vikt 279.38
Renhet >99%
Molekylvikt (g/mol) 279.383