Läs mer
4-(p-tolyl)smörsyra, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11467666
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11467666 25 g 25g
11447666 1 g 1g
11457666 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11467666 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14680.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4521-22-6 | C11H14O2 | 178.231 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 4521-22-6
Molekylformel C11H14O2
Molekylvikt (g/mol) 178.231
MDL-nummer MFCD00021786
InChI-nyckel IXWOVMRDYFFXGI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-p-tolyl butanoic acid, 4-p-tolyl butyric acid, 4-4-methylphenyl butanoic acid, benzenebutanoic acid, 4-methyl, 4-p-tolylbutyric acid, 4-para-tolyl-butyric acid, 4-4-methylphenyl butyric acid, 4-p-tolyl butanoicacid, 4-p-tolylbutanoic acid, 4-p-tolyl-butyric acid
PubChem CID 78279
IUPAC-namn 4-(4-metylfenyl)smörsyra
LEDER CC1=CC=C(C=C1)CCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(p-Tolyl)butyric acid
Smältpunkt 55°C to 59°C
Kvantitet 25 g
Beilstein 639705
Formel vikt 178.23
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.