Läs mer
4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15477527
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15477527 1 g 1g
15487527 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15477527 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H35498.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 197384-98-8
Molekylformel C7H4ClF5OS
Molekylvikt (g/mol) 266.61
MDL-nummer MFCD03788523
InChI-nyckel NNFDYUZNKYWPGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorosulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorothio benzoyl chloride, sulfur, 4-chlorocarbonyl phenyl pentafluoro-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluoro-??-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluorosulfanylbenzoic chloride, 4-pentafluorosulphanylbenzoyl chloride, 4-pentafluorosulphanyl benzoyl chloride, 4-chlorocarbonyl phenylsulphur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl benzoyl chloride, 4-pentafluoro-lambda6-sulfanyl benzoyl chloride
PubChem CID 2779215
IUPAC-namn 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)benzoyl chloride
LEDER FS(F)(F)(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pentafluorothio)benzoyl chloride
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 266.61
Procent renhet 97%