Läs mer
4-(Pentafluorothio)fenol, 97 %
Produktkod. 15416227
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15416227 1 g 1g
15426227 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15416227 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33413.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
CAS: 774-94-7 | C6H5F5OS | 220,16 g/mol
Syntes av hexylamider med användning av fluorderivat som intermediära aktiva estrar. Olika icke-metalliska derivat av pentafluortiofenol, innehållande svavel bundet till bor, kol, kisel, germanium, fosfor, arsenik, antimon, svavel och klor, kan framställas.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Syntes av hexylamider med användning av fluorderivat som mellanaktiva estrar. Olika icke-metalliska derivat av pentafluortiofenol, innehållande svavel bundet till bor, kol, kisel, germanium, fosfor, arsenik, antimon, svavel och klor, kan framställas.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 774-94-7
Molekylformel C6H5F5OS
Molekylvikt (g/mol) 220.16
MDL-nummer MFCD03788516
InChI-nyckel XHJLGVIUMCBMHL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentafluorothio phenol, 4-pentafluorosulfanyl phenol, 4-hydroxyphenylsulfur pentafluoride, 4-pentafluoro-$l^ 6-sulfanyl phenol, 4-pentafluoro-lambda∼6∼-sulfanyl phenol, sulfur,pentafluoro 4-hydroxyphenyl-, oc-6-21-9ci, 4-pentafluorosulfanylphenol, 4-pentafluorosulfur phenol, 4-pentafluorosulphanyl phenol, 4-pentafluorothio vi phenol
PubChem CID 2779203
IUPAC-namn 4-(pentafluoro-$l^{6}-sulfanyl)fenol
LEDER OC1=CC=C(C=C1)S(F)(F)(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-(Pentafluorothio)phenol
Kvantitet 1 g
Formel vikt 220.16
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-(Pentafluorothio)phenol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Hydroxyphenylsulfur pentafluoride
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.