missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Penten-1-amine Hydrochloride, TRC

Produktkod. 30179022
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30179022 2.5 g 2.5g
30179587 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179022 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2274032.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 27546-60-7
Molekylformel C5H11N • HCl
Molekylvikt (g/mol) 85.153646
Synonym 4-Pentenylamine Hydrochloride, 1-Amino-4-pentene Hydrochloride, 4-Penten-1-ylamine Hydrochloride, 4-Pentenamine Hydrochloride, 5-Aminopent-1-ene Hydrochloride
IUPAC-namn pent-4-en-1-amine;hydrochloride
LEDER C=CCCCN.Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Penten-1-amine Hydrochloride
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h2H,1,3-6H2;1H
Formel vikt 121.0658
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.