Läs mer
4-Penten-1-amine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Penten-1-amine Hydrochloride |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11N.ClH/c1-2-3-4-5-6;/h2H,1,3-6H2;1H |
| Formel vikt | 121.0658 |