Läs mer
4-Penten-1-amine, TRC
Produktkod. 30179473
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179473 1 g
30179561 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30179473 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2274001G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 22537-07-1
Molekylformel C5 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
Synonym 4-Pentenylamine, 1-Amino-4-pentene, 4-Penten-1-ylamine, 4-Pentenamine, 5-Aminopent-1-ene;
IUPAC-namn pent-4-en-1-amine
LEDER NCCCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Penten-1-amine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H11N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-6H2
Formel vikt 85.0891