missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

4-Penten-1-amine, TRC

Produktkod. 30179561
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30179561 10 g
30179473 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30179561 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22740010G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 22537-07-1
Molekylformel C5 H11 N
Molekylvikt (g/mol) 85.15
Synonym 4-Pentenylamine, 1-Amino-4-pentene, 4-Penten-1-ylamine, 4-Pentenamine, 5-Aminopent-1-ene;
IUPAC-namn pent-4-en-1-amine
LEDER NCCCC=C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 4-Penten-1-amine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C5H11N/c1-2-3-4-5-6/h2H,1,3-6H2
Formel vikt 85.0891
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.