Läs mer
4-Penten-1-ol, 98+%
Produktkod. 11479113
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11479113 100 g 100g
11459113 5 g 5g
11469113 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479113 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11178.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 821-09-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
4-Penten-1-ol används som ett reagens som används i kolhydratkemi för n-pentenylglykosidmetodik vid snabb sammansättning av homoglykaner exemplifierat med nonasackaridkomponenten i ett högmannosglykoprotein. Den kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc. 4-Penten-1-ol används för att studera epoxidation av olefiner med oxo-diperoxo volframat(VI)-komplex som katalysator och bikarbonat som co-katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
4-Penten-1-ol används som ett reagens som används i kolhydratkemi för n-pentenylglykosidmetodik vid snabb sammansättning av homoglykaner exemplifierat med nonasackaridkomponenten i ett högmannosglykoprotein. Den kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc. 4-Penten-1-ol används för att studera epoxidation av olefiner med oxo-diperoxo volframat(VI)-komplex som katalysator och bikarbonat som co-katalysator.
Löslighet
Löslighet i vatten: 57 g/L (25 °C)
Anmärkningar
Skydda mot elektrostatiska laddningar. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Använd endast i ett dragskåp. Förvara vid 2-8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 821-09-0
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00002975
InChI-nyckel LQAVWYMTUMSFBE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-1-ol, 4-pentenol, 4-pentenyl alcohol, 2-allylethyl alcohol, unii-w0558tqc6f, 4-pentene-1-ol, 4-pentenol-1, 4-penten-1ol, 4penten-1-ol, 5-hydroxy-1-pentene
PubChem CID 13181
IUPAC-namn pent-4-en-1-ol
LEDER C=CCCCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Penten-1-ol
Densitet 0.84
Kokpunkt 134°C to 137°C
Flampunkt 43°C (109°F)
Brytningsindex 1.43
Kvantitet 100 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1560163
Formel vikt 86.13
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.