Läs mer
(+/-)-4-Penten-2-ol, 98%
Produktkod. 11449656
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11449656 1 g 1g
11459656 5 g 5g
11469656 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20208.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 625-31-0 | C5H10O | 86.134 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-31-0
Molekylformel C5H10O
Molekylvikt (g/mol) 86.134
MDL-nummer MFCD00004556
InChI-nyckel ZHZCYWWNFQUZOR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-penten-2-ol, 1-penten-4-ol, 4-hydroxypent-1-ene, penten-4-ol, acmc-20apgd, acmc-1bael, 4-emtem-2-ol, ch2=chch2ch oh ch3, zhzcywwnfquzor-uhfffaoysa
PubChem CID 12247
IUPAC-namn pent-4-en-2-ol
LEDER CC(CC=C)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material (+/-)-4-Penten-2-ol
Densitet 0.837
Kokpunkt 115°C to 116°C
Flampunkt 30°C (86°F)
Brytningsindex 1.424
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1987
Formel vikt 86.13
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.