Läs mer
4-pentenal, 96 %
Produktkod. 11338066
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11338066 1 g 1g
11348066 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338066 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L13351.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2100-17-6 | C5H8O | 84,12 g/mol
4-Pentenal används vid framställning av 6-okten-3-on genom tillsats av eten med användning av 2,4-pentandionatobis(etylen)rodium(I) som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 4-Pentenal används vid framställning av
6-okten-3-on genom tillsats av eten med användning av 2,4-pentandionatobis(etylen)rodium(I) som katalysator.
Löslighet Oblandbar med
vatten.
Anmärkningar
Luftkänslig. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2100-17-6
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00151841
InChI-nyckel QUMSUJWRUHPEEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenal, 4-penten-1-al, acmc-1cdp8, qumsujwruhpeej-uhfffaoysa
PubChem CID 16418
IUPAC-namn pent-4-enal
LEDER C=CCCC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentenal
Densitet 0.852
Kokpunkt 101 °C till 105 °C
Flampunkt 7 °C (44 °F)
Linjär formel H2C=CH(CH2)2CHO
Brytningsindex 1.417
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1989
Beilstein 1734369
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Oblandbar med vatten.
Formel vikt 84.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 4-Pentenal
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
Faroangivelser
  • H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Pentenal
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.