Läs mer
4-Pentenal, TRC
Produktkod. 30415720
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
30415720 500 mg
1 options
Produktkod. 30415720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP227405500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentenal
CAS 2100-17-6
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 500 mg
Synonym Pent-4-en-1-al
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h2,5H,1,3-4H2
LEDER C=CCCC=O
IUPAC-namn pent-4-enal
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575