Läs mer
4-Pentenoinsyra, 98 %
Produktkod. 11448690
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11448690 10 g 10g
11411768 25 g 25g
11421768 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448690 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13991.09
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Sulfoneringen av 4-pentensyra (Allylättiksyra) ger motsvarandeγ -lakton. Det användes för att hämma fettsyraoxidation i råtthjärtamitokondrier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Sulfoneringen av 4-pentensyra (Allylättiksyra) ger motsvarandeγ -lakton. Det användes för att hämma fettsyraoxidation i råtthjärtamitokondrier.
Löslighet Löslig
i alkohol, Något löslig i
vatten
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-80-0
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00004408
InChI-nyckel HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
IUPAC-namn pent-4-ensyra
LEDER OC(=O)CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentenoic acid
Smältpunkt -22 °C
Densitet 0.891
Kokpunkt 187 °C till 189 °C
Flampunkt 89 °C (192 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.4283
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3265
Beilstein 1633696
Löslighetsinformation Löslig i alkohol, Lätt löslig i vatten
Formel vikt 100.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.