Läs mer
4-pentenoinsyra, 99 %
Produktkod. 11974961 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11974961 100 g Glasflaska 100g
10466383 5 g Glasflaska 5g
10731521 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11974961 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 269021000
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
CAS: 591-80-0 | C5H8O2 | 100,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 591-80-0
Molekylformel C5H8O2
Molekylvikt (g/mol) 100.12
MDL-nummer MFCD00004408
InChI-nyckel HVAMZGADVCBITI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentenoic acid, allylacetic acid, allyl acetic acid, 4 pa, 3-vinylpropionic acid, delta 4-pentenoic acid, unii-d4s77y29fb, fema no. 2843, .delta.4-pentenoic acid, wln: qv3u1
PubChem CID 61138
ChEBI CHEBI:35936
IUPAC-namn pent-4-ensyra
LEDER OC(=O)CCC=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentenoic acid
Smältpunkt -22,5 °C
Färg Färglös till gul
Densitet 0.9750g/mL, 0.975
Kokpunkt 83,0 °C till 84,0 °C (12,0 mmHg)
Flampunkt 89 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CHCH2CH2CO2H
Brytningsindex 1,4273 till 1,4303
Kvantitet 100 g
Beilstein 02,425
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Formel vikt 100.2
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.