Läs mer
4-pentenosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pentenoic Acid |
| CAS | 591-80-0 |
| Molekylformel | C5H8O2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Allylacetic Acid, NSC 20944, NSC 9000, delta4-Pentenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2H,1,3-4H2,(H,6,7) |
| LEDER | OC(=O)CCC=C |
| IUPAC-namn | Pent-4-enoinsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.12 |
| Formel vikt | 100.0524 |