Läs mer
4-Pentenyl isothiocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pentenyl isothiocyanate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H9NS/c1-2-3-4-5-7-6-8/h2H,1,3-5H2 |
| Formel vikt | 127.0456 |