Läs mer
4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 4-Pentylbenzene-1-sulfonyl chloride |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Amber glass bottle |
| Linjär formel | CH3(CH2)4C6H4SO2Cl |
| Kvantitet | 1 g |
| IUPAC-namn | 4-pentylbenzenesulfonyl chloride |
| Formel vikt | 246.76 |
| Procent renhet | 97% |