Läs mer
4-pentylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566353
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10566353 1 g 1g
10270163 10 g 10g
10757465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10566353 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09863DA
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 26311-45-5
Molekylformel C12H16O2
Molekylvikt (g/mol) 192.258
MDL-nummer MFCD00002572
InChI-nyckel CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC-namn 4-pentylbensoesyra
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Linjär formel CH3(CH2)4C6H4CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 192.26
Procent renhet 97%