Läs mer
4-pentylbensoesyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10757465
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
25 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10757465 25 g 25g
10566353 1 g 1g
10270163 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10757465 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB09863EB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 26311-45-5
Molekylformel C12H16O2
Molekylvikt (g/mol) 192.258
MDL-nummer MFCD00002572
InChI-nyckel CWYNKKGQJYAHQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 4-pentyl, 4-n-pentylbenzoic acid, p-pentylbenzoic acid, 4-amylbenzoic acid, p-amylbenzoic acid, para-pentylbenzoic acid, benzoic acid, p-pentyl, 4-pentyl benzoic acid, p-n-pentylbenzoic acid, 4-pentylbenzoicacid
PubChem CID 33479
IUPAC-namn 4-pentylbensoesyra
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentylbenzoic acid
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4C6H4CO2H
Kvantitet 25 g
Formel vikt 192.26
Procent renhet 97%