Läs mer
4-pentylbensonitril, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10324752
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10324752 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10191242 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10324752 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer BTB12834EA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 10270-29-8
Molekylformel C12H15N
Molekylvikt (g/mol) 173.26
MDL-nummer MFCD00218832
InChI-nyckel LGPQFJXPPKNHJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-pentylbenzonitrile, 4-pentylbenzenecarbonitrile, p-amylbenzonitrile, p-n-pentylbenzonitrile, benzonitrile, 4-pentyl
PubChem CID 264951
IUPAC-namn 4-pentylbensonitril
LEDER CCCCCC1=CC=C(C=C1)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentylbenzonitrile
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel CH3(CH2)4C6H4CN
Kvantitet 10 g
Formel vikt 173.26
Procent renhet 97%