Läs mer
4-Pentylbromobenzen, TRC
Produktkod. 30413280
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30413280 10 g
1 options
Produktkod. 30413280 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP27979010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentylbromobenzene
CAS 51554-95-1
Molekylformel C11H15Br
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Bromo-4-pentylbenzene, 4-Pentylbromobenzene, 4-n-Pentylbromobenzene, p-Pentylbromobenzene, p-Pentylphenyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C11H15Br/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9H,2-5H2,1H3
LEDER BrC1=CC=C(CCCCC)C=C1
IUPAC-namn 1-bromo-4-pentylbensen
Molekylvikt (g/mol) 227.14
Formel vikt 226.04