Läs mer
4-Pentylphenol, TRC
Produktkod. 30132717
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30132717 10 g
30132609 5 g
30007652 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30132717 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP28387510G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14938-35-3
Kemiskt namn eller material 4-n-Amylphenol
Formel vikt 164.1201
InChI formel InChI=1S/C11H16O/c1-2-3-4-5-10-6-8-11(12)9-7-10/h6-9,12H,2-5H2,1H3
IUPAC-namn 4-pentylphenol
Molekylformel C11 H16 O
Molekylvikt (g/mol) 164.24
LEDER CCCCCc1ccc(O)cc1
Synonym Phenol, p-pentyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Pentylphenol, 4-Amylphenol, 4-n-Amylphenol, 4-n-Pentylphenol, Amyl p-hydroxybenzene, p-Amylphenol, p-Hydroxy-n-pentylbenzene, p-Pentylphenol
Specifikationer
Kvantitet 10 g