Läs mer
4-Pentyn-1-ol, 95%
Produktkod. 10721181 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10721181 25 g Glasflaska 25g
10608231 5 g Glasflaska 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10721181 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 330430250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-02-2027
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84,12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5390-04-5
Molekylformel C5H8O
Molekylvikt (g/mol) 84.12
MDL-nummer MFCD00002974
InChI-nyckel CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromoveratraldehyde, 6-bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxy, 6-bromo veratraldehyde, 2-bromo-4,5-dimethoxybenzalehyde, 4,5-dimethoxy-2-bromobenzaldehyde, 6-bromoveratral, pubchem8209, veratraldehyde, 6-bromo, acmc-2097hh
PubChem CID 79351
LEDER OCCCC#C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentyn-1-ol
Namnnotering 95%
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Gult
Densitet 0.9100g/mL, 0.91
Kokpunkt 154 °C till 155 °C
Flampunkt 61 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel HC∽C(CH2)3OH
Brytningsindex 1,4430 till 1,447
Kvantitet 25 g
IUPAC-namn pent-4-yn-1-ol
Formel vikt 84.12
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
RUO– Endast forskningsanvändning.