Läs mer
4-Pentyn-1-ol, 95%
Produktkod. 11488593
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11488593 100 g 100g
11468593 5 g 5g
11478593 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11488593 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10405.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
CAS: 5390-04-5 | C5H8O | 84,12 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
4-Pentyn-1-ol används i stor utsträckning i ringöppnande polymerisationsreaktioner. Det spelar en viktig roll som startreagens i stereoselektiv totalsyntes av antimikrobiella marina metaboliter, ieodomycin A och B. Det används också vid framställning av 3-pent-4-ynyloxiftalonitril.
Löslighet
Blandbar med vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från antändningskällor. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och välventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5390-04-5
MDL-nummer MFCD00002974
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentyn-1-ol
Densitet 0.907
Kokpunkt 153 °C till 155 °C
Flampunkt 62 °C (143 °F)
Molekylformel C5H8O
Linjär formel HC≡C(CH2)3OH
Brytningsindex 1.445
Kvantitet 100 g
Beilstein 1736712
Synonym 4-pentyn-1-ol, 4-pentyne-1-ol, 1-pentyn-5-ol, 5-hydroxypentyne, 4-pentynol, 4-pentin-1-ol, pent-4yn-1-ol, 5-hydroxy-1-pentyne, pent-1-yn-5-ol, pubchem2025
Löslighetsinformation Blandbar med vatten.
InChI-nyckel CRWVOXFUXPYTRK-UHFFFAOYSA-N
LEDER C#CCCCO
IUPAC-namn pent-4-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 84.12
PubChem CID 79346
Formel vikt 84.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.