Läs mer
4-Pentyn-1-ol, TRC
Produktkod. 30422314
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30422314 25 g
1 options
Produktkod. 30422314 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP22754025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 4-Pentyn-1-ol
CAS 5390-04-5
Molekylformel C5H8O
Kvantitet 25 g
Synonym (3-Hydroxypropyl)acetylene, 1-Hydroxy-4-pentyne, 1-Pentyn-5-ol, 5-Hydroxy-1-pentyne, NSC 5274, Pent-4-yne-1-ol
InChI formel InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h1,6H,3-5H2
LEDER OCCCC#C
IUPAC-namn pent-4-yn-1-ol
Molekylvikt (g/mol) 84.12
Formel vikt 84.0575